Documents
FX0450
Supelco
Formic acid
90%, Technical
Synonyme(s) :
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
About This Item
Formule linéaire :
HCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.03
Numéro Beilstein :
1209246
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
product name
Acide formique, Technical
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
57 %
Couleur
APHA: ≤20
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
Point d'ébullition
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Température de transition
flash point 71 °C
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay: 90% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C