FR123709083
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-070/40 Mag COOH PS 10%, Magnetic carboxylated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay
Synonyme(s) :
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Niveau de qualité
Composition
Iron Content, 35.0-45.0%
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Conditionnement
bottle of 10ml-10L
Concentration
10% solids
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
Couleur
brown
Matrice
polymeric polystyrene/divinylbenzene
Diamètre des billes
0.70-1.30 μm
Capacité
50-120 μeq/g surface charge density
Groupe fonctionnel
carboxylic acid (COOH)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.