For cellular staining using SSEA-1 in flow cytometry, prepare an antibody working solution by diluting the primary antibody 1:5 with PBS. Dispense the volume per test of the working solution according to the number of cells indicated below:
- Use 5 µL for Guava Flow Cytometer with 5x10^5 cells in 95 µL PBS, totaling 100 µL.
- Use 10 µL for other flow cytometry systems with 1x10^6 cells in 90 µL PBS, totaling 100 µL.
FCMAB117P
Anti-SSEA-1 Antibody, clone MC-480, PE conjugate
clone MC-480, from mouse, PE
Synonyme(s) :
SSEA-1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MC-480, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT4(2526)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse embryonic Stem Cells
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Suggest suitable dilaution of SSEA-1 for flow cutometry.