Principaux documents
EZSH0SBB2
Millipore
Raccords cannelés pour pompe EZ-Stream®
To replace IN and OUT original hose barbs
1 EACH
62,00 €
62,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
62,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Nomenclature NACRES :
NB.79
62,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Description
hose barb adapter
Caractéristiques
repair kit
Conditionnement
pkg of 2 numbers
Fabricant/nom de marque
EZ-Stream®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Stream®
Description générale
Les raccords cannelés sont destinés à remplacer les pièces d'origine si elles sont cassées ou en cas de fuite dans la pompe à vide EZ-Stream® et garantissent un raccordement adéquat des tuyaux. La pompe à vide EZ-Stream® est une pompe de transfert de liquide avec un format compact qui en fait la pompe idéale aussi bien pour une utilisation sur paillasse que pour une utilisation sous hotte à flux laminaire. Deux raccords cannelés et deux joints toriques sont inclus afin de remplacer les pièces raccordées aux tuyaux d'entrée et de sortie.
Application
Les raccords cannelés garantissent un raccordement adéquat des tuyaux à la pompe EZ-Stream®, qui est utilisée pour l'analyse microbiologique de la bière, des produits laitiers, de l'eau en bouteille, des produits pharmaceutiques, des boissons sans alcool, du cidre, les boissons pour sportifs et du vin.
Composants
  • 2 raccords cannelés
  • 2 joints toriques
Informations légales
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany