Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
EZCURVE01
Millipore
Distributeur EZ-PAK® Curve
Membrane filtration, General microbiological analysis
Synonyme(s) :
EZ-CURVE
1 UNIT
2 780,00 €
2 780,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
2 780,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
2 780,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Conditionnement
pkg of (1 unit)
dilution
(Membrane filter dispenser)
Entrée
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Application(s)
bioburden testing
water monitoring
(Beverages, Water)
Compatibilité
Membrane filtration
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le distributeur EZ-PAK® Curve est un distributeur de membranes à haut débit, robuste et durable. Léger et portatif, il est facile à déplacer d'une paillasse à l'autre. Fonctionnant sans contact, il distribue des membranes stériles à grande vitesse. Les consommables chargés dans le distributeur sont des membranes EZ-PAK®, ce qui facilite les manipulations. Pour améliorer son efficacité et sa facilité d'utilisation, il est recommandé d'utiliser ce distributeur avec notre système de filtration MICROFIL®. Chaque cartouche contient 150 membranes. Celles-ci sont déballées, distribuées et systématiquement positionnées à l'emplacement requis ; elles peuvent ainsi être transférées à l'aide d'une pince sans le moindre contact. Le dispositif intègre des commandes logicielles pour éviter la distribution involontaire de plusieurs membranes. Sa forme arrondie facilite le nettoyage et son matériau (plastique) est compatible avec de nombreux agents désinfectants. Le nouveau modèle avec couvercle permet de charger les cartouches simplement et rapidement (moins de 30 secondes). Le capteur à infrarouge de qualité industrielle déclenche la distribution d'une membrane en moins d'une seconde. Ce distributeur fonctionne avec ou sans branchement au secteur. Une batterie lithium-ion entièrement chargée permet de distribuer jusqu'à 10 000 membranes et le dispositif se met automatiquement en veille après 10 minutes d'inactivité.
Application
Le distributeur EZ-PAK® Curve distribue des filtres membranes de manière efficace et standardisée en vue de tests de biocharge.
Caractéristiques et avantages
  • Distribution ultrarapide de membranes stériles
  • Fonctionnement sans contact
  • Membranes transférables d'une seule main
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenu apparenté
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
L'eau potable propre est essentielle pour la production agro-alimentaire. Cet article offre un aperçu des tests chimiques et microbiologiques de l'eau potable pour garantir sa qualité et sa salubrité.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.