EZRMCP2
Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide 2 levels in 20 μL serum or plasma
Synonyme(s) :
C-Peptide 2
About This Item
Produits recommandés
product name
Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA, This Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA is used to measure & quantify C-Peptide 2 levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
mouse, rat
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86-87%
(Mouse Serum)
accuracy: 88-92%
(Rat Serum)
accuracy: 93-95%
(Rat Plasma)
linearity: 86-108%
standard curve range: 25-1600 pM
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials