EZHPI
Human Proinsulin ELISA Kit
measures and quantifies Proinsulin levels in 20 μL serum or plasma
Synonyme(s) :
Détection de la proinsuline humaine, Test ELISA de la proinsuline
820,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
About This Item
820,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Test ELISA de la proinsuline humaine totale, This Human Total Proinsulin ELISA is used to measure & quantify Proinsulin levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-103%
linearity: 84-120%
sensitivity: 0.5 pM
standard curve range: 2-200 pM
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Obésité
Troubles métaboliques
Domaine de recherche :
Métabolisme
Dosage de 3 heures sur échantillons de 20 μl à température ambiante
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials