Principaux documents
EZFITGASK3
Millipore
Kit de joints toriques pour rampe EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
3 EA
65,50 €
65,50 €
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
3 EA
65,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
65,50 €
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
EPDM rubber
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 3 pieces
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le kit de joints toriques est un accessoire complémentaire destiné à la rampe EZ-Fit® Manifold. La rampe EZ-FIT® est un système de pointe qui facilite la filtration des échantillons. Les rampes permettent d'optimiser les procédures, de maîtriser les risques de contamination et d'éviter les résultats faux positifs lors des tests de contamination. La rampe EZ-Fit® empêche la formation des biofilms, car chacun de ses composants peut être démonté, puis nettoyé et autoclavé facilement. Les joints toriques permettent d'étanchéifier la liaison entre l'entonnoir et la rampe à vide, et assurent ainsi un fonctionnement sans fuite et une récupération uniforme des micro-organismes.
Application
Le kit de joints toriques est un accessoire complémentaire destiné à la rampe EZ-Fit® qui permet d'étanchéifier la liaison entre l'entonnoir et la rampe à vide, et qui assure ainsi un fonctionnement sans fuite et une récupération uniforme des micro-organismes présents dans la bière, l'eau en bouteille et les produits pharmaceutiques.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany