Principaux documents
EX0564
Supelco
Ethylene glycol
Synonyme(s) :
Ethylene Glycol, 1,2-Ethanediol, 1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-473-3
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.053 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.2% Water (H2O)
Couleur
APHA: ≤10
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
197.6 °C/1013 hPa
Pf
-14--10 °C
Température de transition
flash point 111 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.2% max
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup