EQCYTMG-93KPX23
Panel de cytokines/chimiokines équines MILLIPLEX® avec billes magnétiques - 23 plex prémixés - Essai multiplex d′immunologie
The Equine Inflammation / Immunology Bead-Based Multiplex Cytokine Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 23 cytokine and chemokine biomarkers in equine serum, plasma and cell culture samples.
4 760,00 €
About This Item
4 760,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Espèces réactives
horse
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 76%
(IL-6)
accuracy: 78%
(FGF-2)
accuracy: 82%
(G-CSF)
accuracy: 85%
(IL-13)
accuracy: 87%
(TNFα)
accuracy: 88%
(RANTES/CCL5)
accuracy: 90%
(IL-2)
accuracy: 92%
(GM-CSF)
accuracy: 94%
(IL-18)
accuracy: 97%
(GRO)
sensitivity: 1.4 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 10.6 pg/mL
(IL-5)
sensitivity: 13.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 15.4 pg/mL
(IL-17A)
sensitivity: 16.3 pg/mL
(FGF-2)
sensitivity: 16.7 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 165 pg/mL
(IFNγ)
sensitivity: 25.3 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 29.3 pg/mL
(IL-1β)
sensitivity: 3.9 pg/mL
(RANTES/CCL5)
sensitivity: 3.94 pg/mL
(GM-CSF)
sensitivity: 340 pg/mL
(G-CSF)
sensitivity: 355 pg/mL
(IL-4)
sensitivity: 39-130 pg/mL
(IL-13)
sensitivity: 39.1 pg/mL
(IL-1α)
sensitivity: 399 ng/mL
(MCP-1)
sensitivity: 457 pg/mL
(Fractalkine/CS3CL1)
sensitivity: 49.2 pg/mL
(IL-12 (p70))
sensitivity: 5.2 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 62.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 7.8 pg/mL
(GRO)
sensitivity: 74.3 pg/mL
(IL-8/CXCL8)
sensitivity: 8.3 pg/mL
(Eotaxin/CCL11)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IP-10)
standard curve range: 24-25,000 pg/mL
(FGF-2)
standard curve range: 29-30,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 293-300,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 34-35,000 pg/mL
(IL-18)
standard curve range: 342-350,000 ng/mL
(MCP-1)
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 4-4,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 488-500,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(RANTES/CCL5)
standard curve range: 586-600,000 pg/mL
(Fractalkine/CS3CL1)
standard curve range: 59-60,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 59-60,000 pg/mL
(IL-8/CXCL8)
standard curve range: 6-6,000 pg/mL
(GRO)
standard curve range: 7-7,000 pg/mL
(Eotaxin/CCL11)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(G-CSF)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Catégories apparentées
Description générale
Le panel de cytokines/cytokines/chimiokines équines MILLIPLEX® est un kit à 23 plex pré-mélangés permettant de quantifier simultanément tous les analytes suivants dans des échantillons de sérum équin, de plasma et de surnageants de culture : Éotaxine/CCL11, FGF-2, Fractalkine/CS3CL1, G-CSF, GM-CSF, GRO, IFN, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8/CXCL8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17a, IL-18, IP-10, MCP-1, RANTES/CCL5 et TNFα. Ce kit utilise un format à 96 puits, contient un cocktail standard lyophilisé, deux contrôles internes de qualité du dosage et peut mesurer jusqu'à 38 échantillons en duplicata.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format d'immunodosage à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en conservant le volume des échantillons précieux.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Application
- Analytes : Éotaxine/CCL11, FGF-2, Fractalkine/CX3CL1, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10 (CXCL10), MCP-1, RANTES (CCL5), TNF-α
- Types d'échantillons recommandés : sérum équin, plasma, surnageant de culture tissulaire ou extraits de cellules/tissus
- Dilution d'échantillon recommandée : 25 μl par puits de sérum ou de plasma non dilué ; les échantillons de culture cellulaire/tissulaire peuvent nécessiter une dilution avec un milieu de contrôle approprié.
- Durée de l'analyse : Une nuit ou un jour. Incubation primaire de 2 heures à température ambiante (20-25 °C) ou, pour une plus grande sensibilité, une nuit (16-18 heures) à 2-8 °C ; suivie d'une incubation secondaire d'une heure à température ambiante (20-25 °C).
- Domaine de recherche : Inflammation et immunologie
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract