Principaux documents
EFHAB100
Millipore
Unité de filtration EZ-Fit®, membrane noire, pores de 0,45 µm, entonnoir de 100 ml, conditionnement en vrac
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAB100I), pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonyme(s) :
Unité de filtration EZ-Fit® avec tampon absorbant, Dispositif de filtration sur membrane constitué d'une membrane quadrillée en esters de cellulose destiné aux tests de biocharge
48 X 1 EACH
365,00 €
48 EACH
368,00 €
365,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
48 X 1 EACH
365,00 €
48 EACH
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
365,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Agence
ISO 7004
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Conditionnement
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B)
pkg of Single packaging (EFHAB100I)
Paramètres
100 mL sample volume
Capacité
100 mL
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
Adéquation
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration EZ-FIT® est un dispositif à usage unique constitué d'une membrane quadrillée noire en esters de cellulose, avec une base rose et un tampon absorbant en cellulose. En évitant d'exposer les échantillons aux risques inhérents aux analyses microbiologiques, elle constitue un moyen sûr et rapide de réaliser une filtration sur membrane. Elles sont conçues pour optimiser et sécuriser le déroulement du travail de laboratoire, permettant de gagner du temps et d'obtenir des résultats microbiologiques fiables. La conception innovante de l'entonnoir permet d'éviter les fuites et le contournement de la membrane par l'échantillon. Ces unités de filtration sont irradiées par faisceau d'électrons, un couvercle avec évent protège l'échantillon pendant la filtration et un rebord circulaire empêche tout contact accidentel de la pince avec la zone de filtration lors du transfert de la membrane, évitant ainsi la contamination de l'échantillon. La fonctionnalité EZ-FIT® Azure permet, grâce à l'entonnoir translucide, de visualiser la fin de la filtration sous tous les angles. Ces unités de filtration sont conformes aux normes internationales et minimisent les résidus d'échantillons. Elles peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail. Il s'agit d'un dispositif jetable conçu pour s'adapter sur la rampe EZ-FIT® équipée de têtes de filtration EZ-FIT® spécifiques.
Application
L'unité de filtration EZ-Fit® est utilisée pour réaliser des tests de biocharge sur des échantillons liquides, notamment des échantillons de produits finis et semi-finis (boissons, produits pharmaceutiques, eau). Elle est également utilisée pour le contrôle qualité industriel et la surveillance de la qualité de l'eau.
Conditionnement
EFHAB100I : conditionnement individuel (boîtes de 48 unités)
EFHAB100B : conditionnement en vrac sous sachet de protection (boîtes de 48 unités)
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Articles
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Contenu apparenté
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.