Merck
Passer à
EFAAW100B
Unité de filtration EZ-Fit® avec tampon absorbant
0.8 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, bulk packaging, suitable for solid and liquid cultivation
Synonyme(s) :
Dispositif de filtration sur membrane constitué d’une membrane quadrillée en esters de cellulose destiné aux tests de biocharge, Entonnoir avec filtre, Unité de filtration, Unité de filtration EZ-Fit®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
48 unit
Vérifier la disponibilité des articles du panier
303,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.8 μm pore size
Material:
blue base, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter (gridded)
Capacity:
100 mL
Filter diam.:
47 mm
Manufacturer/tradename:
EZ-Fit®
303,00 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
blue base, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter (gridded)
sterility
sterile; electron beam irradiated
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Bulk packaging
parameter
100 mL sample volume
capacity
100 mL
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
pore size
0.8 μm pore size
application(s)
bioburden testing
food and beverages
General description
L'unité de filtration EZ-FIT® est un dispositif à usage unique constitué d'une membrane quadrillée blanche en esters de cellulose, avec une base bleue intégrant un tampon absorbant en cellulose. En évitant d'exposer les échantillons aux risques inhérents aux analyses microbiologiques, elle constitue un moyen sûr et rapide de réaliser une filtration sur membrane.
Les unités de filtration sont irradiées par faisceau d'électrons, un couvercle avec mise à l'évent protège l'échantillon pendant la filtration et un rebord circulaire évite tout contact accidentel des pinces avec la zone de filtration lors du transfert de la membrane, pour protéger les échantillons de la contamination tout en garantissant des résultats fiables en matière de dénombrement des micro-organismes.
La fonctionnalité EZ-FIT® Azure améliore encore davantage l'ergonomie et la commodité de l'unité de filtration EZ-FIT® avec un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'entonnoir permet d'éviter les fuites et le contournement de la membrane par l'échantillon.
Les unités bleues offrent la possibilité supplémentaire de transférer la membrane sur une boîte de Pétri ou de transformer le dispositif en boîte de Pétri en y ajoutant le milieu liquide une fois la filtration terminée.
Ces unités de filtration sont conformes aux normes internationales et minimisent les résidus d'échantillons. Elles peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail. Il s'agit d'un dispositif jetable conçu pour s'adapter sur la rampe EZ-FIT® équipée de têtes de filtration EZ-FIT® spécifiques.
Application
Les unités de filtration EZ-Fit® sont utilisées pour contrôler la biocharge présente dans des échantillons liquides, notamment des échantillons de produits finis et semi-finis (boissons, produits pharmaceutiques, eau). Elles sont également utilisées pour le contrôle qualité industriel et la surveillance de la qualité de l'eau.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
EFHAB100EFHAW100EFAAW10BS
description
0.8 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, bulk packaging, suitable for solid and liquid cultivation
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAB100I), pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
description
pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
-
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
-
material
blue base, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter (gridded)
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded filter, styrene-butadiene device, white filter
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
packaging
pkg of Bulk packaging
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), pkg of Single packaging (EFHAB100I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), pkg of Single packaging (EFHAW100I)
packaging
pkg of Bulk packaging with protective bag
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
9002-93-1
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :