E8064-K
Human HMW Adiponectin Standard
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.84
Produits recommandés
Niveau de qualité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3