Principaux documents
E8015-K
Sigma-Aldrich
Human Total Proinsulin Standard
E8015-K
286,00 €
286,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
E8015-K
286,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.84
286,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable