Principaux documents
DX2091
Supelco
p-Dioxane
OmniSolv®
Synonyme(s) :
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
About This Item
Formule linéaire :
-O(CH2)2O(CH2)2-
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
204-661-8
Essai:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb:
101.5 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
41 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
41 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo. (from manufacture date)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
Résidus d'évap.
≤1 mg/L
Couleur
clear colorless,
Indice de réfraction
n20/D 1.4206-1.4226
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pb
101.5 °C/1013 hPa
Pf
12 °C
Température de transition
flash point 11 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
Absorption UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minBoiling range101-102°CEvaporation residue1mg/L maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testPeroxide (as H2O2)2mg/L maxRefractive index (n 20/D)1.4206-1.4226UV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.300AU maxUV Abs. at 300 nm0.020AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)