Principaux documents
DX1726
Supelco
N,N-Diméthylformamide
OmniSolv®
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-679-5
Essai:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb:
153 °C (lit.)
Pression de vapeur:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Durée de conservation
24 mo.
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
<0.05% Water
Résidus d'évap.
<5 ppm
Couleur
APHA: 10
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Densité
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤268 nm
Absorption UV
λ: 268 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.75
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.07
λ: 310 nm Amax: ≤0.03
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
DX1726P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Expiration date: 24 months
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: eq/g
Titrable base: eq/g
UV Abs. at 268 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 270 nm: 0.75AU max
UV Abs. at 275 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 295 nm: 0.07AU max
UV Abs. at 310 nm: 0.03AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 268nm max
Water (H2O): 0.05% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)