Principaux documents
DX1574
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
40% in Water
Synonyme(s) :
Dimethylamine solution, DMA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.08
Beilstein:
605257
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
263 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
pH
14 ( in H2O)
Pf
-38 °C
Température de transition
flash point -18.5 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance: Colorless to pale straw colored
Assay: 40% min
Form: Clear liquid
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-1.3 °F
Point d'éclair (°C)
-18.5 °C