Principaux documents
DX0838
Supelco
Dichlorométhane
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-838-9
Essai:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
pb:
39.8-40 °C (lit.)
Pression de vapeur:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
Solubilité
20 g/L
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤235 nm
Absorption UV
λ: 235 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.35
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 340-400 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
DX0838P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with an alkene.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree halogensTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.0003meq/g maxUV Abs. at 235 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.35AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 260 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 340 - 4000.01AU maxUV Cut-off235nm maxWater (H2O)0.02% max
Evaporation Number: 1.9
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1