Principaux documents
DX0831
Supelco
Dichlorométhane
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-838-9
Essai:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb:
39.8-40 °C (lit.)
Pression de vapeur:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Agence
suitable for EPA 1613
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.005% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤231 nm
Absorption UV
λ: 231 nm Amax: ≤1.00
λ: 235 nm Amax: ≤0.40
λ: 240 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dichloromethane, also known as Methylene chloride, is commonly used as a solvent with a wide range of applications. Due to high solubility, it is used to perform nonlinear transmission (NLT) measurements. Additionally, it is used as an effective extraction solvent, allowing for the separation and purification of desired substances from mixtures.
Application
Dichloromethane is used as a solvent:
  • To prepare spectroscopic samples.
  • For the dilution of s-diphenylaminostilbene which is used as a reference material for two-photon excited fluorescence (2PEF) measurement.
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidFree halogensTo pass testIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 231 nm1.00AU maxUV Abs. at 235 nm0.40AU maxUV Abs. at 240 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.005AU maxUV Cut-off231nm maxWater (H2O)0.005% max
Evaporation Number: 1.9
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Gelation and swelling behavior of end-linked hydrogels prepared from linear poly (ethylene glycol) and poly (amidoamine) dendrimers
Burcu U,et.al
Polymer, 47, 8173-8182 (2006)
Pyrrolo [3, 2-b] pyrroles?From Unprecedented Solvatofluorochromism to Two-Photon Absorption.
Daniel F H, et al.
Chemistry?A European Journal , 21, 18364-18374 (2015)
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.