Principaux documents
Z561479
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 150 mm
1 EA
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
136,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint ST/NS10/30
Description
spirit-filled
Caractéristiques
subdivision 1.0 °C
Fabricant/nom de marque
Thermco Products, Inc.
Plage de mesure de la température
-10-150 °C
Longueur
400 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.