Documents
DX0830
Supelco
Dichlorométhane
Biosynthesis OmniSolv®
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Numéro Beilstein :
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-838-9
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Limite d'explosivité
22 %
Impuretés
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤1 ppm Halogen (as Cl)
≤30 ppm Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
39.8-40 °C (lit.)
Pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
Solubilité
20 g/L
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤231 nm
Absorption UV
λ: 231 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Biosynthesis OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidHalogen (as Cl)1ppm maxInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 231 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off231nm maxWater (H2O)30ppm max
Evaporation Number: 1.9
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash