Principaux documents
DX0800
Supelco
1,2-Dichloroéthane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.96
Beilstein:
605264
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-458-1
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
Impuretés
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.03% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Température de transition
flash point 13 °C
Solubilité
7.9 g/L
Densité
1.25 g/cm3 at 20  °C
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Green Catalytic Synthesis of Ethylenediamine from Ethylene Glycol and Monoethanolamine: A Review: This review details a green synthesis method using 1,2-dichloroethane, enhancing the sustainability of chemical processes in academia and industrial applications (Wu and An, 2024).
  • The complete degradation of 1,2-dichloroethane in Escherichia coli by metabolic engineering: This study demonstrates a biotechnological approach to degrade 1,2-dichloroethane, reducing environmental impact, relevant for both academia and biotechnological industries (Deng et al., 2024).
  • Characteristics of Volatile Organic Compounds Emitted from Airport Sources and Their Effects on Ozone Production: Investigates the role of 1,2-dichloroethane among other VOCs in environmental pollution and ozone formation, crucial for environmental research and regulations (Chen et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.03% max
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)