DR1001
Anti-8-Hydroxyguanosine Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-8-OHG, Anti-8-oxo-G
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (≥1:250,000)
Paraffin Sections (≥1:200, proteinase K pre-treatment recommended; see figure legend, see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Alzheimer’s disease brain tissue
Autres remarques
Parker, A.R., et al. 2002. Cancer Res.62, 7230.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable