DAWP01300
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,65 μm
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.65 µm pore size
129,00 €
En stockDétails
About This Item
129,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
3%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.65 μm pore size
81 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Particle removal
- Dairy microbiology
- Retention of yeasts, molds, and algae
- Microplastics
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: General laboratory filtration
- Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
- Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
- Storage Statement: Store in dry location away from heat source
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)