Principaux documents
D010F1P01
Millipore
Cartouche de filtration Clarigard®
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
Clarigard Cartridge Filter 10 in. 1.0 μm Code F PE
1 EA
59,00 €
59,00 €
Date d'expédition estimée le19 août 2025Détails
Changer de vue
1 EA
59,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
59,00 €
Date d'expédition estimée le19 août 2025Détails
Matériaux
polyethylene seal
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Clarigard®
Clarigard®
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
6.7 cm (2.6 in.)
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg
Dimension de pores
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Notes préparatoires
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥3 L
Informations légales
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany