Principaux documents
CX1060
Supelco
Chloroforme
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Beilstein:
1731042
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-663-8
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8% chloroform + ethanol basis
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Solubilité
8.7 g/L
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Stabilized with Ethanol.
Remarque sur l'analyse
Acid and phosgeneTo pass testAldehyde and ketoneTo pass testAssay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minChloride and free chlorineTo pass testColor (APHA)10 maxDescriptionTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsNonvolatile residue0.002% maxSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C1.469-1.480
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)