Principaux documents
CX1050
Supelco
Chloroforme
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Beilstein:
1731042
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-663-8
Essai:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
pb:
60.5-61.5 °C (lit.)
Pression de vapeur:
160 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Solubilité
8 g/L
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Absorption UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 290-400 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Application
CX1050P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications.Stabilized with Alkene.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Acetone and Aldehydes (about 0.005%)To pass testAcid and chlorideTo pass testAppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree chlorine (Cl)To pass testInfrared SpectrumConforms to standardLead (Pb)0.05ppm maxSuitability for determination with dithizoneTo pass testUV Abs. at 245 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.25AU maxUV Abs. at 260 nm0.15AU maxUV Abs. at 270 nm0.05AU maxUV Abs. at 290 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off245nm maxWater (H2O)0.05% max
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)