CVHL72TP3
Cartouche Durapore® avec préfiltre, 0,45 µm
pore size 0.45 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
Durapore Cartridge Filter with prefilter 20 in. 0.45 μm Code 7
1 968,00 €
Date d'expédition estimée le11 août 2025Détails
About This Item
1 968,00 €
Date d'expédition estimée le11 août 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Paramètres
≤30 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
20 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
1.38 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤90 mg/cartridge
Matrice
Durapore® (w/Prefilter)
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Conditionnement
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
- Stockage : à conserver dans un endroit sec.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
10 cycles de stérilisation en place (SEP) de 30 min à 10 cycles d'autoclave de 60 min à 121 °C.
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2