CVGB05S01
Cartouche Durapore® hydrophobe, 0,22 µm
pore size 0.22 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
Durapore® Cartridge Filter 5 in. 0.22 µm hydrophobic Code 0
539,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
About This Item
539,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Matériaux
PVDF
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
5 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
5 in.
Surface de filtration
0.35 m2
Impuretés
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.