CUP0300
Système de filtration tangentielle (TFF) Cogent® µScale, 100–240 VCA, 50–60 Hz
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Matériaux
316L stainless steel holder (filter)
PTFE stir bar(s)
Tygon® PVC tubing
plastic tubing (GORE STA-PURE (platinum-cured silicone expanded PTFE))
polycarbonate valve (vent)
polypropylene fitting (Luer)
polysulfone flow cell
silicone O-ring (for vent)
silicone O-ring
titanium sensor (pressure)
Caractéristiques
holdup volume< 3 mL (excluding cassette)
Fabricant/nom de marque
Cogent®
Paramètres
0-5.5 bar max. inlet pressure (0-80 psi)
0.02-0.33 L/min flow rate
1 L sample volume
16 mL min. working volume
4-25 °C temperature
Hauteur
62 cm (24.40 in.)
Largeur
41 cm (16.14 in.)
Profondeur
48 cm (18.89 in.)
Surface de filtration
0.005-0.0264 m2
Poids
30 kg (66 lb)with holder
Catégories apparentées
Composants
Caractéristiques
Informations légales
À utiliser avec