CGW172S03
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Cartridge
pore size 1.0/0.2/0.1 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Synonyme(s) :
Polysep II Cartridge Filter 20 in. 1.0/0.2/0.1 μm Code 7
1 549,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
About This Item
1 549,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Polysep™
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polysep™
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
20 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diamètre
7.1 cm (2.8 in.)
Surface de filtration
0.84 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤280 mg/cartridge
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2/0.1 μm nominal pore size
1.0/0.2/0.1 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Notes préparatoires
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3