CFSP001700
Tampons absorbants en cellulose pour échantillon
thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll
Synonyme(s) :
Tampon absorbant, Tampon en cellulose, Tampon pour échantillon, Tampon à échantillon en fibres de cellulose C083, rouleau
58,30 €
About This Item
58,30 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 roll
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Longueur
100 m (328 ft)
Largeur
17 mm
filter W × L
17 mm × 100 m
Épaisseur
0.83 mm
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Les tampons en fibres de cellulose SureWick® sont conçus à partir de fibres de cellulose non tissées, 100 % pures.
- Ces tampons ne contiennent ni liants ni colles, qui peuvent interférer avec les performances des essais.
- Fabriqués pour garantir une cohérence optimale, ils assurent un flux d'échantillon fiable et prévisible.
- Ils présentent une épaisseur et un volume de lit constants, associés à une qualité de surface uniforme.
- Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
- Bénéficient d'un excellent support technique.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable