CC4075
Human Plasminogen activator inhibitor-1
liquid, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for activity assay
Synonyme(s) :
PAI 1, SERPINE1, PAI1
553,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
About This Item
553,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Human Plasminogen activator inhibitor-1, recombinant,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
activity assay: suitable
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Application
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable