CBL218
Anti-Keratin K3/K76 Antibody, clone AE5
clone AE5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-HUMCYT2A, Anti-KRT2P
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AE5, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, bovine, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT3(3850)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on Paraffin-embedded sections: 1:50 on paraffin-embedded tissue sections fixed in 10% neutral buffered formalin or Fekete’s acid-alcohol-formalin following trypsin digestion antigen retrieval (Mikaelian et al., 2004).
Western blotting: 1:500.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable