BX1632
Buffer pH 7.0 Yellow
Synonyme(s) :
buffer solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to NIST
pH
7 ( in H2O)
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Custom-tailored solution for a cost-effective process with minimized risk
- Stored in a plastic bottle equipped with a convenient squirt top dispensing cap
- Traceable to NIST standards
- Safety labeled
- Recommended for use in general chemistry applications
Caractéristiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable