Principaux documents
ATBFEET01
Millipore
M Air T Isolator Tripod
suitable for air monitoring, M Air T
1 EA
1 010,00 €
1 010,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
1 010,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104011
eCl@ss :
25140604
Nomenclature NACRES :
NB.11
1 010,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
stainless steel body
Fabricant/nom de marque
M Air T
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
air monitoring
environmental
pharmaceutical
Compatibilité
for use with M Air T Compressed Gas and Air Test Kit
for use with M Air T Isolator
Conditions d'expédition
ambient
Informations légales
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany