Principaux documents
AP500S
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-chaîne µ d'IgM de souris, conjugué à Cy5, correspondant aux espèces adsorbées
1 mg/mL, Chemicon®
1 MG
415,00 €
415,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
415,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
415,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
CY5 conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'IgM représente environ 10 % des immunoglobulines sériques. Les anticorps du type IgM jouent un rôle important dans la phase précoce de la réponse immunitaire face à la plupart des antigènes, et sont prépondérants dans certaines réponses anticorps telles que les anticorps "naturels" dans le cadre des groupes sanguins. L'IgM (avec l'IgD) est la principale immunoglobuline exprimée à la surface des lymphocytes B. Le gène codant pour la région constante mu contient quatre domaines séparés par de courts introns.
Spécificité
L'anticorps réagit avec la chaîne lourde des IgM de souris, comme le montrent les tests ELISA et la cytométrie en flux. Les réactions croisées avec les immunoglobulines humaines sont minimales.
Immunogène
Produit préparé à partir de chaînes µ d'IgM de souris. Antisérums combinés issus de chèvres hyperimmunisées avec des paraprotéines IgM de souris.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Immunofluorescence : ≤0,1 μg/106 cellules.
ELISA
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps de chèvre anti-chaîne µ d'IgM de souris, conjugué à Cy5, correspondant aux espèces adsorbées, détecte le niveau de chaîne µ d'IgM de souris, et son utilisation a été publiée et validée en ELISA et IF.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Anticorps secondaires spécifiques à un fragment
Adsorbant d'anticorps
Absorption pour les IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 et IgA de souris, les sérums humains combinés et les paraprotéines humaines purifiées. Les réactions croisées avec les immunoglobulines humaines sont minimales.
Forme physique
Chromatographie d'affinité
Produit purifié par chromatographie d'affinité sur des IgM de souris liées de manière covalente à de l'agarose. En solution dans 1,0 ml de PBS/NaN3.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C en conditions stériles pendant douze mois maximum à partir de la date de réception. Ne pas congeler.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Carolyn Elya et al.
eLife, 12 (2023-05-15)
For at least two centuries, scientists have been enthralled by the "zombie" behaviors induced by mind-controlling parasites. Despite this interest, the mechanistic bases of these uncanny processes have remained mostly a mystery. Here, we leverage the Entomophthora muscae-Drosophila melanogaster "zombie
Zihan Tang et al.
Nature communications, 14(1), 5077-5077 (2023-08-22)
Aberrant coagulation and thrombosis are associated with severe COVID-19 post-SARS-CoV-2 infection, yet the underlying mechanism remains obscure. Here we show that serum levels of SARS-CoV-2 envelope (E) protein are associated with coagulation disorders of COVID-19 patients, and intravenous administration of
Mukhran Khundadze et al.
Autophagy, 17(11), 3690-3706 (2021-02-24)
Hereditary spastic paraplegia (HSP) denotes genetically heterogeneous disorders characterized by leg spasticity due to degeneration of corticospinal axons. SPG11 and SPG15 have a similar clinical course and together are the most prevalent autosomal recessive HSP entity. The respective proteins play