757799
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane
average Mn 3,800, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester, biotin
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Biotin polyoxyethylene maleimide, Biotin-PEG, Biotin-PEG maleimide, Biotinylated PEG, NHS - protected acid PEG, Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide acetic acid) ether biotin, biotin carboxylic acid PEG, protected valeric acid
614,00 €
About This Item
614,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane, average Mn 3,800
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG average Mn 3,400 (n ~ 77)
average Mn 3,800
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Pf
45-53 °C
Extrémité Ω
NHS ester
Extrémité α
biotin
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.