Principaux documents
AP309P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG humaine, conjugué à la HRP
1.0 mg/mL, Chemicon®
1 ML
442,00 €
442,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
442,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
442,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'anticorps du type glycoprotéine le plus abondant du sérum humain. Elle est sécrétée par les lymphocytes B. Elle est présente dans le sang et se compose de quatre chaînes polypeptidiques, formées de deux chaînes lourdes (H) identiques de type γ et de 50 kDa, et de deux chaînes légères (L) identiques de type κ ou λ et de 25 kDa. Ces chaînes sont reliées par des ponts disulfure. Il existe quatre isotypes de l'IgG : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. L'IgG présente la plus longue demi-vie dans le sérum par comparaison aux autres immunoglobulines.
Spécificité
Spécifique de la chaîne gamma de l'IgG humaine. Les réactivités croisées des anticorps anti-IgG humaines (gamma) sont testées par ELISA. Réactivité croisée minimale vis-à-vis des chaînes légères.
Le réactif est un anticorps de chèvre purifié par affinité. L'anticorps purifié est conjugué à la peroxydase de raifort (horseradish peroxidase, HRP) et stabilisé en tampon.
Application
Test ELISA : Dilution au 1/3 000e 
Immunohistochimie : Dilution du 1/200e au 1/500e (1-4)
Immunocytochimie : Dilution du 1/200e au 1/500e (1-4)
Western blotting, chromogène : Dilution du 1/200e au 1/500e
Western blotting, chimioluminescent : Dilution du 1/2 000e au 1/5 000e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Actions biochimiques/physiologiques
L'immunoglobuline G (IgG) active la voie classique du système du complément. Elle neutralise les particules virales et les toxines. Les IgG jouent un rôle clé dans la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps (ADCC) et pourraient être associées aux allergies. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, ce qui est essentiel à la défense immunitaire des nouveau-nés contre les infections. La digestion des IgG par la papaïne entraîne la production de fragments de liaison aux antigènes (Fab). La digestion des IgG par la pepsine conduit à la génération de fragments cristallisables (Fc). La mesure du taux d'IgG chez les patients infectés par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS‐CoV-2) peut permettre d'évaluer la gravité et le pronostic de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Forme physique
Produit purifié par immuno-affinité
PBS 0,01 M, pH 7,1, avec 15 mg/mL de BSA
Stockage et stabilité
L'anticorps non dilué est stable entre 2 et 8 °C pendant 12 mois. Ne pas conserver sous forme diluée. NE PAS CONGELER.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaotian Tang et al.
Cell reports, 41(8), 111673-111673 (2022-11-24)
In North America, the Lyme disease agent, Borrelia burgdorferi, is commonly transmitted by the black-legged tick, Ixodes scapularis. Tick saliva facilitates blood feeding and enhances pathogen survival and transmission. Here, we demonstrate that I. scapularis complement C1q-like protein 3 (IsC1ql3), a
Marti Cabanes-Creus et al.
Nature communications, 15(1), 1876-1876 (2024-03-15)
Developing clinically predictive model systems for evaluating gene transfer and gene editing technologies has become increasingly important in the era of personalized medicine. Liver-directed gene therapies present a unique challenge due to the complexity of the human liver. In this
Alexandra Rak et al.
Viruses, 14(9) (2022-09-24)
The emergence of the new coronavirus SARS-CoV-2 in late 2019 led to the global pandemic COVID-19, causing a profound socioeconomic crisis. Adequate diagnostic tools need to be developed to control the ongoing spread of infection. Virus-specific humoral immunity in COVID-19
The cardiac calsequestrin gene (CASQ2) is up-regulated in the thyroid in patients with Graves' ophthalmopathy--support for a role of autoimmunity against calsequestrin as the triggering event.
Leon Wescombe,Hooshang Lahooti,Bamini Gopinath,Jack R Wall
Clinical Endocrinology null
Alexander A Dolskiy et al.
Frontiers in molecular biosciences, 8, 821506-821506 (2022-02-05)
The novel coronavirus disease COVID-19 has become one of the most socially significant infections. One of the main models for COVID-19 pathogenesis study and anti-COVID-19 drug development is laboratory animals sensitive to the virus. Herein, we report SARS-CoV-2 infection in
Contenu apparenté
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.