AP162F
Rabbit Anti-Chicken IgG Antibody, FITC conjugate
1.5 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
IgY
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
ANTIBODY SPEIFICITY:
Based on immunoelectrophoresis, the antibody reacts with the heavy chainjs of Chicken IgY and with light chains common to most chicken immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins, but antibodies may cross-react with immunoglobulins from other species.
FLUOROPHORE /PROTEIN RATIO
7.0 ug/mg; 2.6 moles FITCper mole IgG.
Application
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3