Principaux documents
AB1060
Sigma-Aldrich
Anti-Rubella Antibody
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
German Measles
1 ML
579,00 €
579,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
579,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
579,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Spécificité
Rubella virus, purified virons. No cross-reactivity with Vero cells.
Immunogène
Strain HPV77.
Application
Detect Rubella using this Anti-Rubella Antibody validated for use in ELISA, IF, WB, HI.
Hemagglutination inhibition: >1:512
Indirect immunofluorescence: >1:2,560
ELISA
Immunoblotting; unboiled samples in 1mM DTT and 2% SDS only.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Format: Purified
IgG fraction (95% pure). In PBS (0.01 M, pH 7.2) with 0.1% sodium azide.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable