AP147F
Rabbit Anti-Sheep IgG Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
sheep
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3