12-509
Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, Rhodamine conjugate
Upstate®, from goat
167,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
167,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3