AG960
Protéine tau-441 recombinante humaine
Synonyme(s) :
Tau Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Protéine tau-441
POIDS MOLÉCULAIRE : 45 900 Da
TENEUR EN PEPTIDES : 50 μg par flacon (teneur en protéines et concentration déterminées par dosage à l'acide bicinchoninique en utilisant la sérum albumine bovine comme étalon).
CONTRE-ION : Lyophilisé dans un tampon final de MES 50 mM (pH 6.8), de NaCl 100 mM et d'EGTA 0,5 mM.
POIDS MOLÉCULAIRE : 45 900 Da
TENEUR EN PEPTIDES : 50 μg par flacon (teneur en protéines et concentration déterminées par dosage à l'acide bicinchoninique en utilisant la sérum albumine bovine comme étalon).
CONTRE-ION : Lyophilisé dans un tampon final de MES 50 mM (pH 6.8), de NaCl 100 mM et d'EGTA 0,5 mM.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Maladies neurodégénératives
Forme physique
Poudre blanche lyophilisée. À remettre en suspension dans l'eau à une concentration de 1 mg/ml. Cela donnera un tampon final de MES 50 mM (pH 6.8), de NaCl 100 mM et d'EGTA 0,5 mM.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé à -20 ºC pendant 12 mois à compter de la date de réception. Après reconstitution, conserver entre -20 ºC C et -70 ºC, en aliquotes non diluées, pendant 2 semaines maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées pour prévenir toute agrégation.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Tau seeding and spreading in vivo is supported by both AD-derived fibrillar and oligomeric tau.
Acta neuropathologica, 146, 191-210 (2023)