AG30S-K
Human IgE Myeloma (1mg)
About This Item
Produits recommandés
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Contact customer service for assistance: [email protected]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable