AG209
VGT 2 Peptide
control for AB5907, liquid
Synonyme(s) :
VGLUT2
About This Item
Produits recommandés
product name
Vesicular Glutamate Transporter 2, control peptide for AB5907,
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell based assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
rat ... SLC17A6(84487)
Description générale
Application
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuronal & Glial Markers
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable