ACR5000NT
Ni-NTA Reagent Kit
suitable for protein purification
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Amicon®
Technique(s)
protein purification: suitable (His-tagged proteins)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
95.9 °F
Point d'éclair (°C)
35.5 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.