ABT253
Anti-Periostin Antibody (C-term)
1 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Periostin, PN, Osteoblast-specific factor 2, OSF-2
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POSTN(10631)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Periostin in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable