MAB8537
Anti-Herpes Virus 6 Antibody, A & B, gp 60/110
Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
HHV6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic and membrane
STRAIN RECOGNITION:
Types A & B
Immunogène
Application
Immunofluorescence 1:10-1:50
Immunoprecipitation 1:10-1:50
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable