ABT1890
Anti-MTNR1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Melatonin receptor type 1B, Mel-1B-R
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTNR1B(4544)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MTNR1B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité